Learn More
Epredia™ Matriz de inclusión M-1
Código de producto. 10056778 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
180 mL
Tamaño de la unidad:
180 ml
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
10056778 180 mL 180 ml
1 options
Código de producto. 10056778 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 1310
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Obtenga una óptima preparación de muestras con la matriz de inclusión Epredia ™ M-1.
  • La solución es transparente y soluble en agua.
  • Temperatura de corte óptima de -12 °C a -13 °C
  • Es especialmente eficaz en muestras con elevado contenido de agua, como las de los ojos y el sistema nervioso central (SNC).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 180 mL
Tipo de producto Matriz de inclusión
Para utilizar con (aplicación) Muestras con elevado contenido de agua, como ojos y SNC
compliance-icons
Nombre del producto
  • SHANDON M-1 EMBEDDING MATRIX 180ml
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Phenol