Learn More
Epredia™ Tinciones Shandon™ Kwik-Diff™
Código de producto. 10643649 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
125 ml
500 ml
4 l
Tipo:
Kit Kwik-Diff™
Reactivo 1 Kwik-Diff™, fijador
Reactivo 2 Kwik-Diff™, eosina
Reactivo 3 Kwik-Diff™, azul de metileno
Incluye:
125 mL cada uno: fijador, eosina, azul de metileno
4 L de reactivo 2 de Kwik-Diff, eosina
4 L de reactivo 3 de Kwik-Diff, azul de metileno
500 mL cada uno: fijador, eosina, azul de metileno
Reactivo 1, fijador
Tamaño de la unidad:
1 PCS
120 ml
4 litros
500 ML
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo Incluye unitSize
10643649 4 l Reactivo 2 Kwik-Diff™, eosina 4 L de reactivo 2 de Kwik-Diff, eosina cada uno
10435310 500 ml Kit Kwik-Diff™ 500 mL cada uno: fijador, eosina, azul de metileno 500 ML
10633649 4 l Reactivo 1 Kwik-Diff™, fijador Reactivo 1, fijador 4 litros
10549408 4 l Reactivo 3 Kwik-Diff™, azul de metileno 4 L de reactivo 3 de Kwik-Diff, azul de metileno 1 PCS
12539956 125 ml Kit Kwik-Diff™ 125 mL cada uno: fijador, eosina, azul de metileno 120 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10643649 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 9990706
Disfrute de una alternativa más rápida a los procedimientos de tinción tradicionales de Wright y Giemsa con las tinciones Epredia™ Shandon™ Kwik-Diff™.
  • Disponible como kit o como componentes individuales
  • Tinción diferencial rápida en tres pasos para médulas óseas, frotis, FNA y microorganismos como H. pylori.
Incluye:
Reactivo 1: fijador; Reactivo 2: eosina; Reactivo 3: Azul de metileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 4 l
Tipo Reactivo 2 Kwik-Diff™, eosina
Incluye 4 L de reactivo 2 de Kwik-Diff, eosina