Learn More
Epredia™ Tinciones Shandon™ Kwik-Diff™
Código de producto. 10435310 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
125 ml
500 ml
4 l
Tipo:
Kit Kwik-Diff™
Reactivo 1 Kwik-Diff™, fijador
Reactivo 2 Kwik-Diff™, eosina
Reactivo 3 Kwik-Diff™, azul de metileno
Incluye:
125 mL cada uno: fijador, eosina, azul de metileno
4 L de reactivo 2 de Kwik-Diff, eosina
4 L de reactivo 3 de Kwik-Diff, azul de metileno
500 mL cada uno: fijador, eosina, azul de metileno
Reactivo 1, fijador
Tamaño de la unidad:
1 PCS
120 ml
4 litros
500 ML
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo Incluye unitSize
10435310 500 ml Kit Kwik-Diff™ 500 mL cada uno: fijador, eosina, azul de metileno 500 ML
10633649 4 l Reactivo 1 Kwik-Diff™, fijador Reactivo 1, fijador 4 litros
10643649 4 l Reactivo 2 Kwik-Diff™, eosina 4 L de reactivo 2 de Kwik-Diff, eosina cada uno
10549408 4 l Reactivo 3 Kwik-Diff™, azul de metileno 4 L de reactivo 3 de Kwik-Diff, azul de metileno 1 PCS
12539956 125 ml Kit Kwik-Diff™ 125 mL cada uno: fijador, eosina, azul de metileno 120 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10435310 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 9990700
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Disfrute de una alternativa más rápida a los procedimientos de tinción tradicionales de Wright y Giemsa con las tinciones Epredia™ Shandon™ Kwik-Diff™.
  • Disponible como kit o como componentes individuales
  • Tinción diferencial rápida en tres pasos para médulas óseas, frotis, FNA y microorganismos como H. pylori.
Incluye:
Reactivo 1: fijador; Reactivo 2: eosina; Reactivo 3: Azul de metileno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 500 ml
Tipo Kit Kwik-Diff™
Incluye 500 mL cada uno: fijador, eosina, azul de metileno
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Shandon Kwik Diff Solution 1 - Methanol Fixative
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P235-Mantener en lugar fresco.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.