Learn More
Epredia™ Hematoxilina instantánea Shandon™
Código de producto. 12687926 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
Hace 1 l x 6; 6/pack
Tamaño de la unidad:
6 PCS
12687926 Hace 1 l x 6; 6/pack 6 PCS
1 options
Código de producto. 12687926 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 6765015
Sustituya a la hematoxilina instantánea Epredia™ Shandon™ de Harris o Gill cuando la tinción mucoide no sea necesaria.
Sustituya a la hematoxilina instantánea Thermo Scientific™ Shandon™ de Harris o Gill cuando la tinción mucoide no sea necesaria.
  • Tinciones desde azul oscuro hasta azul claro según la preparación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Hematoxilina instantánea
Descripción del artículo Hace 1 l x 6; 6/pack
Cantidad Hace 1 l x 6; 6/pack
compliance-icons
Nombre del producto
  • Shandon Instant Hematoxylin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.