Learn More
Epredia™ Filtro de Carbón Pequeño
Código de producto. 12623106 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12623106 Unidad cada uno
1 options
Código de producto. 12623106 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 9990610
En stock
Utilice los accesorios para estaciones de trabajo Epredia™ Shandon™ Hyperclean™ con las estaciones de trabajo de patología Shandon™ Hyperclean.
Accesorios:
  • Filtro de carbón
  • Filtros de partículas finas
  • Filtro neutralizador de formaldehído (permanganato de potasio)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Accesorios para estaciones de trabajo
Descripción Tamaño: 29 cm x 15 cm x 3,3 cm
Para utilizar con (equipo) Estaciones de trabajo para patología Shandon Hyperclean, modelos 1, 20, 22, 36, 60
Línea de productos Hyperclean
Cantidad Unidad