Learn More
Epredia™ Glyo-Fixx™
Código de producto. 10249908 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 gal
125 x 60 ml
5 gal
125 x 120 ml
Tipo de producto:
Listos para su uso
Recipientes precargados
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
125 PCS
125 PCS
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de producto Tamaño de la unidad
10249908 5 gal Listos para su uso 1 PCS
10602689 1 gal Listos para su uso 1 PCS
12500067 125 x 60 ml Recipientes precargados 125 PCS
12520067 125 x 120 ml Recipientes precargados 125 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10249908 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 6764260
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.00€
    178.95€ / paquete de 1
    Ahorro 39.05€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Obtenga resultados superiores a los obtenidos con formol tamponado neutro con Glyo-Fixx™, un sustituto no carcinogénico, no sensibilizante e inocuo para el medio ambiente.
  • Produce una morfología celular precisa y diferenciada
  • Fija la mayoría de los antígenos sin perjudicar su inmunorreactividad
  • Confiere nitidez a los colores de tinción especiales, incluidos los procedimientos con plata, sin teñir el fondo
  • Presenta detalles finos en la estructura de la muestra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Listos para su uso
Cantidad 5 gal