Learn More
Epredia™ Hematoxilina Shandon™ Gill™
Código de producto. 12657926 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 l
2 x 1 l
Tipo:
Hematoxilina Shandon Gill™ 1
Hematoxilina Shandon Gill™ 2
Hematoxilina Shandon Gill™ 3
Tamaño de la unidad:
1 PCS
4 LT
paquete de 2
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo unitSize
12657926 2 x 1 l Hematoxilina Shandon Gill™ 1 paquete de 2
10832130 4 l Hematoxilina Shandon Gill™ 1 4 LT
10096648 4 l Hematoxilina Shandon Gill™ 2 1 PCS
12677926 2 x 1 l Hematoxilina Shandon Gill™ 3 paquete de 2
10188158 4 l Hematoxilina Shandon Gill™ 3 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12657926 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 6765005
Logre unos resultados rápidos y cómodos, al mismo tiempo que mantiene un control completo sobre la intensidad de la tinción con la hematoxilina de Gill™ Epredia™ Shandon™, que tiene tinción mucoide.
  • Gill 1: Núcleos de color azul claro
  • Gill 2: Núcleos de color azul medio
  • Gill 3: núcleo de color azul oscuro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Hematoxilina Shandon Gill™ 1
Cantidad 2 x 1 l
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethylene glycol,acetic acid, aluminium sulphate, sodium iodate