Learn More
Epredia™ Formol tamponado neutro al 10 % Formal-Fixx™
Código de producto. p-4532388 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
3,8 L
5 gal (19 L)
90 mL
Recipiente de 120 mL lleno con 60 mL
Recipiente de 60 mL lleno con 30 mL
Tamaño de la unidad:
125 PCS
19 litros
2 PCS
cada uno
paquete de 125
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12673026 5 gal (19 L) 19 litros
10611294 3,8 L cada uno
12539996 - 2 PCS
12580057 Recipiente de 60 mL lleno con 30 mL 125 PCS
15182527 90 mL paquete de 125
12590057 Recipiente de 120 mL lleno con 60 mL paquete de 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12673026 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 6764240
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Logre resultados uniformes y alargue la vida útil de la válvula giratoria de los procesadores de tejidos gracias al formol tamponado neutro al 10 % Epredia™ Formal-Fixx™.
  • No contiene fosfatos.
  • Se utiliza para la conservación de todo tipo de tejidos.
  • Conserva las muestras sin excesivo encogimiento ni endurecimiento.
  • Disponible premezclado y listo para usar o en un concentrado económico.
  • El concentrado no se ve afectado por la congelación, ocupa menos espacio y su envío es más económico.
  • Disponible en envases precargados a prueba de fugas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de empaquetado Ea.
Tipo de producto Formalin
Cantidad 5 gal (19 L)
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P361 + P364-Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: formaldehyde, methylalcohol, maleic acid, sodium hydroxide