Learn More
Epredia™ Formol tamponado neutro al 10 % Formal-Fixx™
Código de producto. 10611294 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
3,8 L
5 gal (19 L)
90 mL
Recipiente de 120 mL lleno con 60 mL
Recipiente de 60 mL lleno con 30 mL
Tamaño de la unidad:
125 PCS
19 litros
cada uno
paquete de 125
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10611294 3,8 L cada uno
12673026 5 gal (19 L) 19 litros
12539996 - -
12580057 Recipiente de 60 mL lleno con 30 mL 125 PCS
15182527 90 mL paquete de 125
12590057 Recipiente de 120 mL lleno con 60 mL paquete de 125
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10611294 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 6764254
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    98.70€
    60.55€ / paquete de 1
    Ahorro 38.15€
    38% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Logre resultados uniformes y alargue la vida útil de la válvula giratoria de los procesadores de tejidos gracias al formol tamponado neutro al 10 % Epredia™ Formal-Fixx™.
  • No contiene fosfatos.
  • Se utiliza para la conservación de todo tipo de tejidos.
  • Conserva las muestras sin excesivo encogimiento ni endurecimiento.
  • Disponible premezclado y listo para usar o en un concentrado económico.
  • El concentrado no se ve afectado por la congelación, ocupa menos espacio y su envío es más económico.
  • Disponible en envases precargados a prueba de fugas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad Reconstituido a 5 gal (19 L)
Tipo de empaquetado c/u
Tipo de producto Formalina
Cantidad 3,8 L