Learn More
Epredia™ Sonda flexible con ojal Shandon™, 15.2 cm (6 pulg.)
Código de producto. 15254427 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
6 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
15254427 6 in cada uno
1 options
Código de producto. 15254427 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 1101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Endurecida, templada y neutralizada convenientemente, esta sonda flexible con ojal de acero inoxidable incluye una garantía de ausencia de defectos de material y fabricación.
  • Pulido y limpiado electrónicamente con acabado de alta calidad.
  • Los patrones, dimensiones y acabados se ciñen a normas rigurosas para producir los mejores instrumentos que existen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (imperial) 6 in