Learn More
Epredia™ EZ Single Cytofunnel™ con tarjetas de filtro blanco y tapones
Código de producto. 11972345 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200/caja
40 paquete
Tamaño de la unidad:
200 PCS
40 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11972345 40 paquete 40 PCS
12648166 200/caja 200 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11972345 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor A78710003
Optimice el rendimiento celular con Epredia™ EZ Single Cytofunnel™ con tarjetas de filtro blanco y tapones.
Optimice la producción celular con las cámaras Thermo Scientific™ Shandon™ EZ Single Cytofunnel™ con tapones y filtros blancos. Una cámara de muestras desechable con tapón y filtro blanco premontado para ofrecer una mayor absorbencia; este producto está pensado para un solo uso con todas las aplicaciones de la citocentrífuga Thermo Scientific™ Shandon™ Cytospin™.
  • Reduce el riesgo de exposición a muestras patógenas
  • Desechable para ahorrar las largas tareas de descontaminación y limpieza
  • Disminuye la posibilidad de contaminación cruzada
  • Eliminan la necesidad de Cytoclips™ metálicos
  • Preparaciones de capa fina más rentables en comparación con otros métodos de capa fina
  • Volumen de muestra máximo de 0,5 ml
  • Incluye área de depósito de células de 6 mm de diámetro
Incluye:
  • Tapones
  • Ilustraciones sencillas sobre el funcionamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Blanco
Desechables
Cantidad 40 paquete
Tipo EZ Single Cytofunnel™, con tarjetas de filtro y tapones
Volumen (métrico) De 0,1 a 0,5 ml