Descripción
Prepare muestras de gran volumen cómodamente con los portaobjetos citológicos Thermo Scientific™ Shandon™ EZ Megafunnel con tapones y portaobjetos. Los Cytofunnels™ están diseñados para muestras grandes de hasta 6 ml.
- Minimizan la necesidad de centrifugación previa
- Aumenta el rendimiento celular con un área de deposición celular de 22 x 14,75 mm (325 mm2)
- Permite realizar preparaciones secadas al aire y fijadas, por lo que ofrece información diagnóstica adicional valiosa
- Incluye Epredia™ EZ Megafunnel™ Cytoslides™
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 25/caja |
| Tipo | Megafunnel |