Description
- Cámaras de muestra desechables con tapones y filtros blancos
- Las marcas del embudo se corresponden a las de los portaobjetos para facilitar la identificación
- Filtro preacoplado
Specifications
Specifications
| Color | Blanco |
| Desechables | Sí |
| Cantidad | 200/caja |
| Tipo | EZ Double Cytofunnel™, con tarjetas de filtro y tapones |
| Volumen (métrico) | De 0,05 a 0,25 ml |