Learn More
Epredia™ Tinción Shandon™ Eosin-Y
Código de producto. p-4530257 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
4 l
Unidad
Tipo de producto:
Acuosa
Acuoso; 4 l (aprox. 1 gal), cada uno
Alcohólico
Tamaño de la unidad:
4 LT
paquete de 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de producto unitSize
10562614 1 l Alcohólico paquete de 2
10483750 4 l Alcohólico 4 LT
12532756 1 l Acuosa paquete de 2
10188418 Unidad Acuoso; 4 l (aprox. 1 gal), cada uno 4 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10562614 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 6766007
Produzca unas tinciones brillantes con eosina Y Epredia™ Shandon™, una contratinción citoplasmática de acción rápida.
  • Listos para su uso
  • Produce resultados homogéneos
  • Estable y sin precipitado; sin filtración
  • Compatible con todas las tinciones de aluminio con hematoxilina
  • Disponible en formulación alcohólica o acuosa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 l
Tipo de producto Alcohólico