Learn More
Epredia™ Líquido de cultivo rojo Shandon™ CytoRich™
Código de producto. 12628346 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 ml
120 ml
500 ml
1 gal
Tamaño de la unidad:
180 PCS
2 PCS
4 litros
paquete de 125
12628346 20 ml 180 PCS
12638346 120 ml paquete de 125
12502716 500 ml 2 PCS
15337908 1 gal 4 litros
4 options
Código de producto. 12628346
Marca: Epredia™ B9990802
Realice una evaluación más precisa de características citológicas con el líquido de recogida rojo Epredia™ Shandon™ CytoRich™ que lisa los ERI y solubiliza las proteínas.
  • Hay disponibles recipientes precargados
  • Líquido alcohólico listo para el uso
  • Compatible con inmunohistoquímica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente de 20 ml
Cantidad 20 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H370-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: isopropyl alcohol, methyl alcohol, ethylene glycol, formaldehyde, sodium hydroxide