Learn More
Epredia™ Sistema de preparación de bloques celulares Cytoblock™
Código de producto. 10446640 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Reactivo de repuesto
Sistema de preparación celular
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
10446640 Reactivo de repuesto cada uno
10066588 Sistema de preparación celular 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10446640 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 7401151
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.15€
    47.89€ / paquete de 1
    Ahorro 12.26€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Simplifique el procesamiento rápido y fiable de aspiraciones con aguja fina, fragmentos de tejidos y botones de células con el sistema de preparación de bloques celulares Cytoblock™.
  • Aumenta la capacidad para procesar material escaso o no visto para el bloque celular y reduce la pérdida de material crítico
  • Adecuado para técnicas immunohistoquímicas
  • Sustituye a las laboriosas y costosas técnicas de agar y trombina
  • Requiere fijador sin fosfato en el procesador, como los fijadores Epredia™, Zinc Formal-Fixx™, Formal-Fixx o Glyo-Fixx™ (sustituto de formalina), o bien omita los pasos de fijación de formalina en el procesador
  • El sistema Cytoblock también puede procesarse en un programa de biopsia rápida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Reactivo de repuesto