Learn More
Epredia™ Resina de inclusión Cryomatrix™
Código de producto. 12542716 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
120 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Capacidad Tamaño de la unidad
12542716 120 mL paquete de 4
1 options
Código de producto. 12542716 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 6769006
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Asegure y complemente el tejido con la resina de inclusión Epredia™ Cryomatrix™, un producto destacado que se utiliza para apoyar el tejido para su seccionado en congelado.
  • Forma una unión firme con el soporte de muestras
  • Se congela rápidamente, se secciona suavemente
  • Se disuelve en agua sin residuos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 120 mL
Tipo de producto Resina de inclusión Cryomatrix