Descripción
Características:
- Adecuadamente endurecidos, templados y neutralizados.
- Pulidas y limpiadas electrónicamente con acabado de alta calidad.
- Los patrones, dimensiones y acabados se ciñen a normas rigurosas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Pinzas |
| Grado | Estándar |
| Longitud (imperial) | 5,5 in |
| Longitud (métrico) | 14 cm |