Descripción
- Para la limpieza, desinfección, esterilización o almacenamiento de los cubiertos de laboratorio
- Estable e higiénico
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2 L |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 280 x 180 x 50 mm |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Longitud (métrico) | 280 mm |
| Material | Metálica |
| Anchura (métrico) | 180 mm |
| Longitud (imperial) | 11 in |
| Altura (imperial) | 2 in |
| Anchura (imperial) | 7 in |
| Capacidad (imperial) | 0,5 gal |
| Mostrar más |