Learn More
Buerkle™ Válvulas de tres vías
Descripción
Para la transferencia de líquidos o gases para liberar el flujo, bloquearlo o cambiar su dirección
Válvulas de tres vías de PVDF:
- excelente resistencia química, transparente, aptas para alimentos
- Temperatura de funcionamiento: De +0 hasta +40 °C Resistente a la compresión máx 1 bar
- Con placa de montaje para facilitar la instalación
Válvulas de tres vías PP/PE:
- para uso industrial, rojo/blanco
- Temperatura de funcionamiento: De +5 a +40 °C
- Resistente a una compresión máx. de 1 bar
- Con placa de montaje para facilitar la instalación
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Red |
| Para utilizar con (aplicación) | Flow Control |
| Para utilizar con | diámetro de manguera de 7 a 9 mm |
| Incluye | Placa de montaje |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 40 °C |
| Material | Polipropileno, polietileno |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | 5 °C |
| Anchura global (métrico) | 6 mm |
| Tipo | Válvula de 3 vías |
| Longitud (métrico) | 54 mm |