Learn More
Cole-Parmer™ Serie SI-200 Stuart™ Incubadora con agitación
Código de producto. 12842163
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
1 L
Capacidades media: 51 L
Gran capacidad: 115 L
Incluye:
Cable USB
IQ/OQ
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Incluye Tamaño de la unidad
12842163 Gran capacidad: 115 L Cable USB cada uno
10257954 1 L Cable USB cada uno
15827894 Capacidades media: 51 L IQ/OQ cada uno
15847894 Gran capacidad: 115 L IQ/OQ cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12842163 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 7952016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9575.00€
    7653.72€ / paquete de 1
    Ahorro 1921.28€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
La combinación de agitador e incubadora hace que esta serie SI-200 Stuart™ Incubadora con agitación ideal para procedimientos de cultivo celular.
  • La velocidad de agitación controlada por microprocesador garantiza la precisión.
  • La circulación de aire forzado garantiza una temperatura uniforme dentro de la cámara.
  • Configure y visualice fácilmente la temperatura y la velocidad en la pantalla digital.
  • La plataforma retráctil única ofrece fácil carga y descarga.
  • Estas incubadoras con agitación proporcionan un movimiento de agitación orbital para garantizar una mezcla uniforme al tiempo que promueven el crecimiento bacteriano.
  • Todos los modelos cuentan con un temporizador que puede configurarse desde 1 segundo hasta 9 días.
  • Una vez que el temporizador haya finalizado la cuenta regresiva, sonará una alarma y la acción de agitación se detendrá mientras la incubadora continuará funcionando.
  • La plataforma retráctil permite un fácil acceso a las muestras en la parte posterior de la incubadora y, al mismo tiempo, se bloquea de forma segura en su lugar durante el funcionamiento.
  • Un sistema de sujeción versátil mantiene los frascos firmemente en su lugar (frascos de hasta 1 L para modelos de 51 L y frascos de hasta 2 L para modelos de 115 L).
  • Incorporado USB La conexión y el software dedicado permiten el monitoreo a largo plazo de la temperatura de la incubadora a través de un PC.
  • Solicite los modelos 79520-02 o 79520-18 con documentación IQ/OQ (Calificación de instalación/Calificación operacional) para ayudarlo a cumplir con los requisitos de las agencias reguladoras.
Especificaciones
Órbita 16 mm
Intervalo de velocidad De 30 a 300 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz, 450 W
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +5° hasta 60 °C
Vataje 400 W
Admite Gran capacidad: 115 L
Frecuencia 50 Hz
Dimensiones de la plataforma (L x An) 526 x 390 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 675 x 542 x 642 mm
Altura (imperial) 25,3 in
Altura (métrico) 642 mm
Altura (métrico) interior 395 mm
Longitud (imperial) 26,6 in
Longitud (métrico) 675 mm
Longitud (métrico) interior 623 mm
Anchura (imperial) 21,3 in
Anchura (métrico) 542 mm
Anchura (métrico) interior 465 mm
Peso (métrico) 55 kg
Pantalla LED, 0,1°C
Incluye Cable USB