Learn More
Cole-Parmer™ Serie SI-200 Stuart™ Incubadora con agitación
Código de producto. 10257954
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
1 L
Capacidades media: 51 L
Gran capacidad: 115 L
Incluye:
Cable USB
IQ/OQ
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Admite Incluye Tamaño de la unidad
10257954 1 L Cable USB cada uno
15827894 Capacidades media: 51 L IQ/OQ cada uno
12842163 Gran capacidad: 115 L Cable USB cada uno
15847894 Gran capacidad: 115 L IQ/OQ cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10257954 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 7952004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8100.00€
    5277.09€ / paquete de 1
    Ahorro 2822.91€
    34% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
La combinación de agitador e incubadora hace que esta serie SI-200 Stuart™ Incubadora con agitación ideal para procedimientos de cultivo celular.
  • La velocidad de agitación controlada por microprocesador garantiza la precisión.
  • La circulación de aire forzado garantiza una temperatura uniforme dentro de la cámara.
  • Configure y visualice fácilmente la temperatura y la velocidad en la pantalla digital.
  • La plataforma retráctil única ofrece fácil carga y descarga.
  • Estas incubadoras con agitación proporcionan un movimiento de agitación orbital para garantizar una mezcla uniforme al tiempo que promueven el crecimiento bacteriano.
  • Todos los modelos cuentan con un temporizador que puede configurarse desde 1 segundo hasta 9 días.
  • Una vez que el temporizador haya finalizado la cuenta regresiva, sonará una alarma y la acción de agitación se detendrá mientras la incubadora continuará funcionando.
  • La plataforma retráctil permite un fácil acceso a las muestras en la parte posterior de la incubadora y, al mismo tiempo, se bloquea de forma segura en su lugar durante el funcionamiento.
  • Un sistema de sujeción versátil mantiene los frascos firmemente en su lugar (frascos de hasta 1 L para modelos de 51 L y frascos de hasta 2 L para modelos de 115 L).
  • Incorporado USB La conexión y el software dedicado permiten el monitoreo a largo plazo de la temperatura de la incubadora a través de un PC.
  • Solicite los modelos 79520-02 o 79520-18 con documentación IQ/OQ (Calificación de instalación/Calificación operacional) para ayudarlo a cumplir con los requisitos de las agencias reguladoras.
Especificaciones
Intervalo de velocidad De 30 a 300 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz, 350 W
Tensión 230 V
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 60 °C
Vataje 350 W
Admite 1 L
Tipo de producto Incubador agitador
Frecuencia 50 Hz
Diámetro (métrico) 16 mm
Pantalla Digital
Incluye Cable USB