Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 53 x 56 x 36 cm |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50 Hz |
| Caballos de fuerza | 1425 rpm a 50 Hz |
| Tipo de tapón | Enchufe UE |
| Velocidad | 875 ciclos/min |
| Tensión | 230 V |