Learn More
Scientific Industries SI™ Plataforma para agitador Vortex
Acepta varios tipos de insertos de espuma para microtubos y microplacas. Scientific Industries SI™ para agitador Vortex también forma parte del conjunto de inicio de muestras múltiples para la familia de 2 mezcladores Vortex-Genie.
Marca:  Scientific Industries SI™ 146-6005-00
Detalles adicionales : Peso : 0.75000kg
Código de producto. 15577315
  • 68.75€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Se puede utilizar con la familia de mezcladores Vortex-Genie 2 y Vortex-Genie Pulse
  • Se utiliza junto con insertos de espuma de microtubos y microplacas, e insertos de espuma de microplaca de dos niveles
  • Incluida en el conjunto de muestras de gran tamaño
Especificaciones
Especificaciones
Familia de mezcladores Vortex-Genie 2