Learn More
Thermo Scientific™ Incubadora de hibridación Shake 'n' Stack™, acero inoxidable
Código de producto. 12475821 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
No. of Places:
10
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. No. of Places Tamaño de la unidad
12475821 10 cada uno
1 options
Código de producto. 12475821 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 6243
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Escala de temperatura: De 35 °C a 85 °C
Ahorre un valioso espacio en el laboratorio con las estufas de hibridación Thermo Scientific™ Shake 'n' Stack™ apilables. Su diseño compacto y su excelente uniformidad los hacen idóneos en laboratorios de biología molecular. Las unidades pueden funcionar como plataforma de horneado o de agitación, lo que mejora su funcionalidad. Puede montarse una torre compacta de tres hornos, con tres funciones distintas y a diferente temperatura.
Características principales:
  • Control preciso de temperatura para mejorar los resultados experimentales.
  • Excelente uniformidad de temperatura que garantiza resultados repetibles con nivel de fondo bajo.
  • Varios accesorios de espetón que permiten escoger con flexibilidad entre diversas opciones de plataforma intercambiable de horneado/agitación de consumibles para procedimientos de hibridación y lavado.
  • Formato apilable que mejora el aprovechamiento del espacio de laboratorio.
  • Ajuste de velocidad variable para optimizar protocolos.
Compatible con:
  • Plataforma de agitación (222000): Realiza un movimiento basculante lineal, apto para lavado de membranas y decoloración de geles. Control de velocidad variable; intercambiable rápida y fácilmente con espetón.
  • Dos frascos medianos, un soporte de frasco, una malla y guía de hibridación (222060)
  • Espetón de acero inoxidable, clips de 35 mm, capacidad para 10 frascos (222041)
  • Espetón de plástico Delrin™, soportes de 35 mm, capacidad para 10 frascos (alberga frascos grandes, medianos o pequeños) (222032)
  • Espetón de acero inoxidable, clips de 70mm, capacidad para 4 frascos (222033)
  • Espetón de plástico Delrin para tubos desechables: tiene capacidad para tubos de 25 x 15 ml y 30 x 50 ml (222042)
  • Espetón de plástico Delrin para tubos desechables: tiene capacidad para tubos de 50 x 15 ml y 16 x 50 ml (222043)
  • Espetón de plástico Delrin para tubos desechables: tiene capacidad para tubos de 44 x 50 ml (222044)
  • Bandeja antigoteo (222051)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de controlador Digital
Capacidad (métrico) 15 ml, 50 ml
Material de la cámara Acero inoxidable
Admite 10 botellas medianas
Iluminación LED
Material Acero inoxidable
No. of Places 10
Intervalo de temperatura (métrico) De 35 °C a 85 °C
Tipo Incubadora de hibridación
Pantalla LED
Incluye Capacidad del espetón para 10 frascos, pies ajustables, bandeja antigoteo, manual
Movimiento de agitación Arriba/abajo
Velocidad De 5 a 15 rpm
Uniformidad de temperatura ±0,25 °C dentro de la botella
Dimensiones interiores (F x An x Al) 24 x 35 x 24,5 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 15 x 17,1 x 16,7 pulg (38 x 42,5 x 43,5 cm)
Longitud (imperial) 15 in
Longitud de la plataforma (imperial) 9,8 in
Longitud (métrico) 38 cm
Longitud de la plataforma (métrico) 25 cm
Anchura (imperial) 17,1 in
Anchura (imperial) interior 13,8 in
Anchura de la plataforma (imperial) 7 in
Anchura (métrico) 42,5 cm
Anchura (métrico) interior 35 cm
Anchura de la plataforma (métrico) 18 cm
Altura (imperial) 16,7 in
Altura (imperial) interior 9,7 in
Altura (métrico) 43,5 cm
Altura (métrico) interior 24,5 cm
Fondo interior (imperial) 9,5 in
Fondo interior (métrico) 24 cm
Tensión 110 V
Vataje 250 W