missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SH2D3C Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16830834 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16830834 20 μL 20 microlitros
16820834 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16830834 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 128821AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Eph receptor-binding protein which may be a positive regulator of TCR signaling. Binding to BCAR1 is required to induce membrane ruffling and promote EGF-dependent cell migration (By similarity).

Especificaciones

Antígeno SH2D3C
Aplicaciones Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.23 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica SH2D3C
N.º de referencia del gen Q8N5H7, Q9QZS8
Alias de gen CHAT, Novel SH2 containing protein 3, NSP3, PRO34088, SH2 domain containing 3C, SH2D3C
Símbolos de los genes Sh2d3c
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno SH2D3C Fusion Protein Ag3887
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10044, 27387, 362111
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.