Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante SH-3000
Código de producto. 15459614 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
RCF máx.:
4.575/3.706 x g
Descripción:
750 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. RCF máx. Descripción Tamaño de la unidad
15459614 4.575/3.706 x g 750 ml paquete de 2
1 options
Código de producto. 15459614 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 11788
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4160.00€
    3900.00€ / paquete de 2
    Ahorro 260.00€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-02-2027
Procese microplacas, placas y tiras de tubos para PCR y muchos dispositivos de purificación y filtración centrífuga de uso frecuente con el rotor basculante Thermo Scientific™ SH-3000.
Procese microplacas, placas y tiras de tubos para PCR y muchos dispositivos de purificación y filtración centrífuga de uso frecuente con el rotor basculante Thermo Scientific™ SH-3000. La amplia variedad de adaptadores disponibles ofrece una capacidad flexible de 1,5 a 500 ml.
Información para pedidos:
Los cestillos, las cubiertas de sellado y los soportes para microplacas se venden por separado. Para disponer del conjunto completo, solicite el cuerpo del rotor (SH-3000) y los componentes. En el caso de las juntas tóricas de las cubiertas de sellado (juego de seis), solicite 12995. También hay adaptadores de tubos disponibles por separado. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
Incluye:
Cestillos de 750 ml (juego de cuatro), N.º 11790
Compatible con:
Serie de centrífugas Thermo Scientific™ Sorvall™ Evolution RC, RC-6 Plus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 750 ml
Material Aluminio
Tipo Rotor basculante
Capacidad 4 x 750 mL
RCF máx. 4.575/3.706 x g
Vel. máx 4.700 rpm
Radio (métrico) 185,4 mm (cestillos), 150,2 mm (soportes para microplacas)
Radio mín. (métrico) 91,1 mm (cucharones)
Factor K 8138
Longitud máx. del tubo 135 mm
Diámetro máx. del tubo 98 mm
Peso neto 13,2 lb (6 kg)
Para utilizar con (equipo) Centrífugas de alta velocidad Thermo Scientific Sorvall RC 6 Plus y Evolution RC
Ángulo 90°
Certificaciones/conformidad Biocontención certificada por CAMR, HPA, Porton Down, Reino Unido
RCF mín. 3.411 x g (cucharón)
Biocontainment Sí