Learn More
Cole-Parmer™ Agitadores reciprocantes serie SH-200
Código de producto. 17701288 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 25 a 250 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de velocidad Tamaño de la unidad
17701288 De 25 a 250 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 17701288 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 5190102
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Potente pero silencioso, perfecto para aplicaciones de uso continuo.
  • La selección de velocidad digital proporciona una mezcla consistente
  • El motor de arranque suave evita derrames y salpicaduras.
  • La base totalmente ajustable se adapta a la mayoría de matraces, botellas y vasos de precipitados.
  • Se puede utilizar en sistemas de incubadoras.
Estos agitadores alternativos lineales cuentan con selección de velocidad digital de 25 a 250 rpm con arranque suave. Cuatro barras de seguridad horizontales acolchadas de goma ajustables con manijas de liberación rápida en la plataforma tipo cuna le permiten colocar casi cualquier tamaño de matraz, botella o vaso de precipitados. Asegure hasta doce recipientes de 250 ml, nueve de 500 ml, cuatro de 1 l o dos de 2 l. Temporizador digital configurable fácilmente de 1 a 999 minutos. Cuando el temporizador llega a cero, el agitador se detiene automáticamente y emite una alerta. El agitador puede usarse de manera continua y el microprocesador mantiene la precisión de la velocidad durante largos períodos.
Especificaciones
Capacidad portante (métrico) 10 kg
Intervalo de velocidad De 25 a 250 rpm
Tensión VAC 230
Capacidad portante (imperial) 22 lb.
Frecuencia 50 Hz
Fondo (imperial) 17,716 in
Fondo (métrico) 45 cm
Dimensiones de la plataforma (L x An) 33,5 x 33,5 cm (13 x 13 in)
Altura (imperial) 10,82 in
Altura (métrico) 27.5 cm
Longitud de recorrido (imperial) 0,75 in
Longitud de recorrido (métrico) 20 mm
Anchura (imperial) 15,35 in
Anchura (métrico) 39 cm
Descripción Agitador reciprocante grande
Pantalla LED
Intervalo del temporizador 1 a 999 rpm