Learn More
Cole-Parmer™ Agitadores orbitales serie SH-200
Código de producto. 17741288 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Longitud de la plataforma (imperial):
8,5 in
13 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud de la plataforma (imperial) unitSize
17741288 8,5 in cada uno
17791278 13 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17741288 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 5190110
Mantenga velocidades de agitación constantes, incluso durante largos períodos de tiempo.
  • Acción de agitación orbital suave con órbita de 16 mm
  • El temporizador integrado y la pantalla LED de velocidad digital proporcionan resultados reproducibles.
  • Se puede utilizar en incubadoras.
Estos agitadores orbitales proporcionan un movimiento circular suave y uniforme con una órbita de 16 mm, ideal para muestras más grandes y placas multipocillo. Configure y visualice fácilmente la velocidad y el temporizador en la pantalla LED. Control de velocidad de 30 a 300 rpm. El microprocesador mantiene la precisión de la velocidad incluso en recorridos largos. El temporizador incorporado se puede configurar de 1 a 999 minutos. Cuando el temporizador llega a cero, el agitador se detiene automáticamente y emite una alerta. Los agitadores duraderos están clasificados para un uso continuo. Uso en incubadoras y cámaras ambientales o de frío hasta 104 °F (40 °C).
Especificaciones
Órbita 16 mm
Capacidad portante (métrico) 3 kg
Intervalo de velocidad De 30 a 300 rpm
Tensión VAC 230
Capacidad portante (imperial) 6.6 lb.
Frecuencia 50 Hz
Fondo (imperial) 13,188 in
Fondo (métrico) 33.5 cm
Altura (imperial) 5,7 in
Altura (métrico) 14.5 cm
Longitud de la plataforma (imperial) 8,5 in
Longitud de la plataforma (métrico) 22 cm
Anchura (imperial) 10,826 in
Anchura de la plataforma (imperial) 8,5 in
Anchura (métrico) 27.5 cm
Anchura de la plataforma (métrico) 22 cm
Descripción Mini agitador orbital
Pantalla LED
Incluye Plataforma plana, tapete antideslizante y cable de alimentación
Condiciones de funcionamiento 4 °C a 40 °C (39,2 °F a 104 °F)
Intervalo del temporizador 1 a 999 minutos