Learn More
SGX-523, MedChemExpress
Código de producto. 16480146
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16480146 2 mg 2 miligramos
16425706 100 mg 100 miligramos
16414928 10 mg 10 miligramos
16407677 5 mg 5 miligramos
16401177 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16480146 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12019
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress SGX523 is a exquisitely selective and ATP-competitive MET inhibitor. SGX523 potently inhibits MET with an IC50 of 4 nM and is >1,000-fold selective versus other protein kinases. Antitumor activity.
SGX523 is a exquisitely selective and ATP-competitive MET inhibitor. SGX523 potently inhibits MET with an IC50 of 4 nM and is >1,000-fold selective versus other protein kinases. Antitumor activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SGX-523
Forma física Solid
CAS 1022150-57-7
Color Amarillo claro
Cantidad 2 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H13N7S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Información de solubilidad DMSO : 30 mg/mL (83.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1N=CC(C2=NN3C(SC4=CC5=C(N=CC=C5)C=C4)=NN=C3C=C2)=C1
Peso molecular (g/mol) 359.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.41
Porcentaje de pureza 98.0%