Learn More
SGN-2FF, MedChemExpress
Código de producto. 16490467
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16490467 50 mg 50 miligramos
16446817 5 mg 5 miligramos
16445086 100 mg 100 miligramos
16442956 25 mg 25 miligramos
16424118 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16490467 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY107366
MedChemExpress SGN-2FF is a potent and orally active inhibitor of fucosylation, directly inhibits fucosyltransferase activity. SGN-2FF possesses antitumor activity.
SGN-2FF is a potent and orally active inhibitor of fucosylation, directly inhibits fucosyltransferase activity. SGN-2FF possesses antitumor activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SGN-2FF
Forma física Solid
CAS 2089647-47-0
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H11FO4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (300.93 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 36.67 mg/mL (220.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES F[C@H]1[C@@H]([C@@H]([C@H](C)OC1O)O)O
Peso molecular (g/mol) 166.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.15
Porcentaje de pureza 99.0%