Learn More
SGI-1776, MedChemExpress
Código de producto. 16485618
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16485618 10 mg 10 miligramos
16471787 50 mg 50 miligramos
16448317 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16485618 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13287
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress SGI-1776 is an inhibitor of Pim kinases, with IC50s of 7 nM, 363 nM, and 69 nM for Pim-1, -2 and -3, respectively.
SGI-1776 is an inhibitor of Pim kinases, with IC50s of 7 nM, 363 nM, and 69 nM for Pim-1, -2 and -3, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SGI-1776
CAS 1025065-69-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22F3N5O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (308.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN1CCC(CC1)CNC2=NN3C(C=C2)=NC=C3C4=CC=CC(OC(F)(F)F)=C4
Peso molecular (g/mol) 405.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 405.42
Porcentaje de pureza 98.67%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease