Learn More
SGI-1027, CVR
Código de producto. 30416050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30416050 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30416050 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS2823751MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[4-[(2-amino-6-methylpyrimidin-4-yl)amino]phenyl]-4-(quinolin-4-ylamino)benzamide
CAS 1020149-73-8
Fórmula molecular C27 H23 N7 O
Cantidad 1 mg
Sinónimo N-[4-[(2-Amino-6-methyl-4-pyrimidinyl)amino]phenyl]-4-(4-quinolinylamino)-benzamide
Fórmula InChI InChI=1S/C27H23N7O/c1-17-16-25(34-27(28)30-17)32-20-10-12-21(13-11-20)33-26(35)18-6-8-19(9-7-18)31-24-14-15-29-23-5-3-2-4-22(23)24/h2-16H,1H3,(H,29,31)(H,33,35)(H3,28,30,32,34)
SMILES Cc1cc(Nc2ccc(NC(=O)c3ccc(Nc4ccnc5ccccc45)cc3)cc2)nc(N)n1
Nombre IUPAC N-[4-[(2-amino-6-metilpirimidin-4-il)amino]fenil]-4-(quinolin-4-ilamino)benzamida
Peso molecular (g/mol) 461.518
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.196