Learn More
SGI-1027, MedChemExpress
Código de producto. 16445938
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16445938 10 mg 10 miligramos
16442087 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16445938 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13962
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress SGI-1027 is a DNA methyltransferase (DNMT) inhibitor, with IC50s of 7.5 μM, 8 μM, and 12.5 μM for DNMT3B, DNMT3A, and DNMT1 with poly(dI-dC) as substrate.
SGI-1027 is a DNA methyltransferase (DNMT) inhibitor, with IC50s of 7.5 μM, 8 μM, and 12.5 μM for DNMT3B, DNMT3A, and DNMT1 with poly(dI-dC) as substrate.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SGI-1027
CAS 1020149-73-8
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H23N7O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 27 mg/mL (58.50 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C(NC1=CC=C(NC2=NC(N)=NC(C)=C2)C=C1)C3=CC=C(NC4=CC=NC5=CC=CC=C45)C=C3
Peso molecular (g/mol) 461.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.52
Porcentaje de pureza 99.35%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death