Learn More
Trajan™ Revestimientos para Varian 1075 y 1077: Dividido
Descripción
- Cada lote de revestimientos probados para la actividad
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
- Para su uso con instrumentos Varian
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Revestimientos de entrada para GC |
| Cantidad | 5/paq. |
| Longitud (métrico) | 72 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 4 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 6,3 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Varian 1075/1077 |