Learn More
Trajan™ Revestimientos para GC Trace y Focus de Thermo Scientific
Código de producto. 12934051
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12934051 5/paq. paquete de 5
1 options
Código de producto. 12934051 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 092142
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con los instrumentos Thermo Scientific
Especificaciones
Tipo de producto Revestimiento de entrada para GC, revestimiento para PTV
Cantidad 5/paq.
Longitud (métrico) 120 mm
Diámetro interior (métrico) 1,75 mm
Diámetro exterior (imperial) 2,75 mm
Para utilizar con (equipo) GC Trace y Focus de Thermo Scientific