Learn More
Trajan™ Empalmes para instrumental Thermo Scientific
Código de producto. 10493392
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,32 mm
Entre 0,10 y 0,25 mm
Entre 0,45 y 0,53 mm
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
10493392 0,32 mm cada uno
10072452 Entre 0,10 y 0,25 mm cada uno
12927101 Entre 0,45 y 0,53 mm 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10493392 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 073451
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
FingerTite SilTite proporciona una instalación fácil y una conexión sin fugas para columnas capilares sin necesidad de utilizar herramientas
  • Sistema de empalme de última generación para la cromatografía de gases
  • Elimina las fugas
  • Sin contaminación
  • No es necesario volver a apretar tras los ciclos de temperatura
  • Espectros más limpios para mejores coinciden
Especificaciones
Tipo Conexión de la interfaz GC
Material Metal SilTite
Cantidad 10 Empalmes y 2 tuercas
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm