Learn More
Trajan™ Cortador de tubos Terry Tool
Código de producto. 10547732
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
1/16 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
10547732 1/16 pulg cada uno
1 options
Código de producto. 10547732 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 082780
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Cortador de tubos Terry Tool para un corte preciso de tubos de acero inoxidable
  • Corte preciso de tubos de acero inoxidable
  • Extremos de tubos sin rebabas
Especificaciones
Tipo Cortador de tubos
Diámetro exterior (imperial) 1/16 pulg
Diámetro exterior (métrico) 1,59 mm
Para utilizar con (aplicación) Corte de tubos de acero inoxidable
Cantidad 1/paq.