Learn More
Trajan™ SGE™ Jeringas para Rheodyne y Valco Válvulas
Código de producto. 12766967
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 μl
500 μl
2,5 ml
Tipo de conexión:
Extraíble
Fijo
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tipo de conexión unitSize
12766967 100 μl Extraíble cada uno
10197110 100 μl Fijo cada uno
12756987 500 μl Extraíble cada uno
15258503 2,5 ml Extraíble cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12766967 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 005312
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aguja de corte cuadrado sin cono eléctrico
  • Las agujas son de 2 in, calibre 22, 0,028 in. de D.E.
Especificaciones
Exactitud ± 1%
Calibre de aguja 22 G
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,028 in
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,71 mm
Longitud (imperial) 2 in
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Longitud (métrico) 51 mm
Tipo de producto Jeringa manual con aguja LC
Temperatura máx. (imperial) 248 °F
Temperatura máxima 120 °C
Modelo 100R-GT-LC
Cantidad c/u
Volumen (métrico) 100 μl
Longitud de la aguja (métrico) 51 mm
Estilo de punta de aguja Romo
Para utilizar con (equipo) Válvulas Rheodyne y Valco
Tipo de conexión Extraíble