Learn More
Trajan™ Juegos de émbolo de jeringa y aguja
Descripción
- Gran exactitud y precisión para inyecciones de pequeño volumen
- Punta biselada
- Para usar con jeringas de 1 a 2,5 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 23 G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,012 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,024 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,63 mm |
| Longitud de la aguja (imperial) | 1,9 in |
| Tipo de producto | Émbolo de jeringa y aguja de repuesto |
| Cantidad | 5/paq. |
| Estilo de punta de aguja | bisel |
| Para utilizar con (equipo) | Jeringa (de 1 a 2,5 ml) |