Learn More
Trajan™ Estilete de metal para limpiar jeringas
Código de producto. 15258523
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Agujas de jeringa (1 ml y más grandes)
Agujas de jeringa (de 15 a 500 μl)
Agujas de jeringa (de 5 a 10 μl)
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15258523 Agujas de jeringa (de 5 a 10 μl) paquete de 5
15268523 Agujas de jeringa (de 15 a 500 μl) paquete de 5
15278523 Agujas de jeringa (1 ml y más grandes) paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15258523 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 031745
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Diseñado para limpiar de forma eficaz las agujas de las jeringas. Los estiletes de metal Trajan Scientific and Medical™ para limpiar jeringas se suministran en paquetes de 5.
Diseñados para limpiar de forma eficaz las agujas de las jeringas.Los estiletes de metal Trajan Scientific and Medical™ para limpiar jeringas se suministran en paquetes de 5.
  • Limpieza eficaz de las aguja de las jeringas
  • Disponible en formato kit o como pieza de repuesto
Specifications
Longitud (imperial) 5,9 in
Longitud (métrico) 15 cm
Tipo de producto Estilete de metal de repuesto
Para utilizar con (equipo) Agujas de jeringa (de 5 a 10 μl)