Learn More
SGE™ Revestimiento recto de cuarzo sin división
Descripción
- Todos los revestimientos se desactivan a alta temperatura (420 °C) en una desactivación de la fase gaseosa
- Se suministran en blísteres individuales para evitar la contaminación
- La reducción de los sitios activos significa qu
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Revestimiento recto de cuarzo sin división para GC |
| Cantidad | 5/paq. |
| Longitud (métrico) | 7,85 cm |
| Diámetro interior (métrico) | 0,4 cm |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,61 cm |
| Para utilizar con (equipo) | Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177 |