Learn More
SGE™ Revestimiento sin división con junta cónica individual y lana de cuarzo
Código de producto. 12684925
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12684925 5/paq. paquete de 5
1 options
Código de producto. 12684925 Proveedor SGE™ N.º de proveedor 092019
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Para diversos instrumentos para GC
  • Todos los revestimientos se desactivan a alta temperatura (420 °C) en una desactivación de la fase gaseosa
  • Se suministran en blísteres individuales para evitar la contaminación
  • La reducción de los sitios activos significa qu
Especificaciones
Tipo de producto Revestimiento sin división para GC
Incluye Junta cónica individual
Cantidad 5/paq.
Longitud (métrico) 7,85 cm
Material de embalaje Lana de cuarzo
Diámetro interior (métrico) 0,4 cm
Diámetro exterior (imperial) 0,63 cm
Para utilizar con (equipo) Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177