Learn More
SGE™ Revestimiento con divisiones/sin divisiones - Cuello de cisne embutido con lana
Para diversos instrumentos para GC
Marca: SGE™ 092010
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Todos los revestimientos se desactivan a alta temperatura (420 °C) en una desactivación de la fase gaseosa
- Se suministran en blísteres individuales para evitar la contaminación
- La reducción de los sitios activos significa que no hay reacciones no deseadas en las muestras
Especificaciones
Cuello de cisne embutido | |
Revestimiento con divisiones/sin divisiones para GC | |
7,85 cm | |
0,63 cm |
Lana de cuarzo | |
5/paq. | |
0,4 cm | |
Agilent HP 5890, 6890, 7890, 6850, 4890, Thermo 9001, GCQ TRACE 1300, Varian 1177 |