Learn More
SGE™ Tuercas y juntas de base SilTite de repuesto para kits básicos de empalmes SilTite™
Código de producto. 12790740
Encompass
Change view
Click to view available options
Tipo:
Junta de la base de oro de entrada
Tuerca
Para utilizar con (equipo):
Agilent Inyector dividido/sin división
Empalme de metal SilTite
Inyectores divididos/sin división
Cantidad:
10/paq.
2/paq.
5/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Para utilizar con (equipo) Cantidad unitSize
12790740 Tuerca Empalme de metal SilTite 5/paq. cada uno
12694935 Tuerca Inyectores divididos/sin división 5/paq. cada uno
12614945 Junta de la base de oro de entrada Agilent Inyector dividido/sin división 2/paq. cada uno
12700750 Junta de la base de oro de entrada Agilent Inyector dividido/sin división 10/paq. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12790740 Proveedor SGE™ N.º de proveedor 073224
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Sistema de empalme y tuerca especialmente diseñado para combinar con columnas de sílice fundida para GC y sistemas de GC/MS
Para su uso con kits básicos de empalmes SilTite SGE
Tuercas SilTite
  • Tuercas Non-Swagelok™ con dos muescas en la parte superior
  • La junta cónica del interior de la tuerca se corresponde con el ángulo del empalme para asegurar un sellado uniforme y a prueba de fugas entre el empalme y toda la columna
  • Los empalmes se pueden extraer fácilmente de la tuerca mientras todavía están conectados a la columna capilar
  • Reutilizable
Especificaciones
Tipo Tuerca
Para utilizar con (aplicación) Para inyector con o sin divisiones
Para utilizar con (equipo) Empalme de metal SilTite
Material metálica
Cantidad 5/paq.