Learn More
SGE™ Tuercas y juntas de base SilTite de repuesto para kits básicos de empalmes SilTite™
Descripción
Para su uso con kits básicos de empalmes SilTite SGE
Tuercas SilTite
- Tuercas Non-Swagelok™ con dos muescas en la parte superior
- La junta cónica del interior de la tuerca se corresponde con el ángulo del empalme para asegurar un sellado uniforme y a prueba de fugas entre el empalme y toda la columna
- Los empalmes se pueden extraer fácilmente de la tuerca mientras todavía están conectados a la columna capilar
- Reutilizable
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tuerca |
| Para utilizar con (aplicación) | Para inyector con o sin divisiones |
| Para utilizar con (equipo) | Inyectores divididos/sin división |
| Material | metálica |
| Cantidad | 5/paq. |