Learn More
SGE™ Kits básicos de empalmes SilTite™
Código de producto. 12967091
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
0,1 to 0,25 mm de DI Columna
0,32 mm de diámetro interior Columna
0,53 mm de diámetro interior Columna
Incluye:
Diez empalmes de 0,4 mm de DI y 2 tuercas
Diez empalmes de 0,5 mm de DI y 2 tuercas
Diez empalmes de 0,8 mm de DI y 2 tuercas
Diez empalmes y 2 tuercas con DI de 0,4 mm y 2 juntas de base de entrada, diez empalmes y 2 tuercas con DI de 0,4 mm y 2 juntas de base de entrada
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Incluye Tamaño de la unidad
12967091 0,53 mm de diámetro interior Columna Diez empalmes de 0,8 mm de DI y 2 tuercas 1 set
12604945 0,1 to 0,25 mm de DI Columna Diez empalmes de 0,4 mm de DI y 2 tuercas cada uno
12957091 0,32 mm de diámetro interior Columna Diez empalmes de 0,5 mm de DI y 2 tuercas 1 set
12684935 0,1 to 0,25 mm de DI Columna Diez empalmes y 2 tuercas con DI de 0,4 mm y 2 juntas de base de entrada, diez empalmes y 2 tuercas con DI de 0,4 mm y 2 juntas de base de entrada cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12967091 Proveedor SGE™ N.º de proveedor 073202
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Sistema de empalme y tuerca especialmente diseñado para combinar con columnas de sílice fundida para GC y sistemas de GC/MS
Hechos del mismo materia, el empalme y la tuerca se expanden y contraen al mismo ritmo cuando la temperatura sube o baja. Se utiliza con la mayoría de las principales interfaces de instrumentos para GC/MS.
Férulas SilTite
  • No es necesario volver a apetar el exclusivo metal SilTite 100 % no contaminante después de usarlo
  • Forman un sellado fuerte, permanente y hermético alrededor de la columna capilar
  • La base del empalme es plana para conseguir un sellado hermético y resistente a las fugas con la interfaz de MS
  • Ideal para aplicaciones de alta presión
  • Temperatura máxima: 500 °C (932 °F)
  • Se debe utilizar con la tuerca SilTite que se facilita
Tuercas SilTite
  • Tuercas Non-Swagelok™ con dos muescas en la parte superior
  • La junta cónica del interior de la tuerca se corresponde con el ángulo del empalme para asegurar un sellado uniforme y a prueba de fugas entre el empalme y toda la columna
  • Los empalmes se pueden extraer fácilmente de la tuerca mientras todavía están conectados a la columna capilar
  • Reutilizable
El kit básico incluye
  • Para conexiones de la interfaz GC/MS: 10 Empalmes y 2 tuercas
  • Para inyectores con o sin divisiones: 10 empalmes, 2 tuercas y 2 cierres de entrada SilTite con base de oro
Especificaciones
Tipo Kit de férulas
Para utilizar con (aplicación) Conexiones de la interfaz GC/MS
Para utilizar con (equipo) 0,53 mm de diámetro interior Columna
Material metálica
Cantidad 10/paq.
Incluye Diez empalmes de 0,8 mm de DI y 2 tuercas