Learn More
Trajan™ Revestimientos Shimadzu 14A
Código de producto. 12944011
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12944011 5/paq. paquete de 5
1 options
Código de producto. 12944011 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 0920831
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
El proceso único de desactivación de los revestimientos de entrada SGE permite realizar un excelente análisis de una amplia variedad de compuestos
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con instrumentos Shimazdu
Especificaciones
Tipo de producto Revestimiento de entrada para GC, revestimiento con divisiones/sin divisiones con una única junta cónica
Cantidad 5/paq.
Longitud (métrico) 99 mm
Diámetro interior (métrico) 3,4 mm
Diámetro exterior (imperial) 5 mm
Para utilizar con (equipo) GC Shimadzu 14 A