Learn More
SGE™ Jeringas con aguja fija estándar Serie II
Description
Jeringas estándar con reborde antienrollamiento y agujas alineadas con la marca del cero en el cuerpo para reducir el volumen muerto y mejorar la precisión y la exactitud en un <± 1 %
- Los émbolos de acero inoxidable se instalan a mano y no son intercambiables ni reemplazables
- El cuerpo de las jeringas con capacidades de 5 y 10 μl tienen un DE de 6,5 mm, la escala tiene una longitud de 54,1 mm e incluyen una aguja de calibre 26s de 50 mm de longitud
- El cuerpo de las jeringas con capacidades de 25 y 500 μl tienen un DE de 8 mm, la escala tiene una longitud de 60 mm e incluyen una aguja de calibre 25 de 50 mm de longitud. Los modelos de aguja fija tienen la aguja pegada al cuerpo con un adhesivo de epoxi resistente a los disolventes. Los modelos de aguja extraíble tienen una junta de PTFE, un resorte y una tuerca para lograr un funcionamiento a prueba de fugas
Specifications
Specifications
| Exactitud | ± 1% |
| Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo) |
| Calibre de aguja | 26 G |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,01 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,25 in |
| Diámetro exterior (métrico) | 6,5 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,47 mm |
| Incluye | Protección del émbolo |
| Longitud de la aguja (imperial) | 1,96 in |
| Tipo de producto | Jeringa para microvolúmenes |
| Show More |