Learn More
Trajan™ Émbolos de repuesto para jeringas eVol y eVol NMR
Código de producto. 12997596
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Jeringa eVol NMR (5 μl)
Jeringa eVol NMR (50 μl)
Jeringa eVol NMR (500 μl)
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
12997596 Jeringa eVol NMR (500 μl) cada uno
12967596 Jeringa eVol NMR (5 μl) cada uno
12977596 Jeringa eVol NMR (50 μl) cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12997596 Proveedor Trajan™ N.º de proveedor 2910384
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Émbolos de repuesto para jeringa SGE para jeringas estancas a gas
  • Émbolos de repuesto para jeringas gastight
  • Diseñado para adaptarse al cilindro de jeringa específico para mantener un sellado estanco a gases
Especificaciones
Tipo de producto Émbolo de repuesto
Para utilizar con (equipo) Jeringa eVol NMR (500 μl)